Merck
JKA12008
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG8 amine, monodisperse
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$559.00
$559.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$559.00
About This Item
线性分子式:
HO(CH2CH2O)7CH2CH2NH2
UNSPSC代码:
51171641
NACRES:
NA.23
$559.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
产品名称
HO-PEG8-NH2,
表单
solid
储存温度
−20°C
应用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律信息
Product of JenKem Technology
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)