Merck
I3777
Sigma-Aldrich
吲哚-3-乙酰肼
97%
别名:
3-Indolylacetic acid hydrazide, NSC 17812, NSC 63799
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$509.00
$509.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$509.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11N3O
CAS号:
分子量:
189.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$509.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
mp
142-145 °C (lit.)
SMILES字符串
NNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H11N3O/c11-13-10(14)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5,11H2,(H,13,14)
InChI key
GYHLCXMCGCVVCG-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for preparation of:
  • Antifungal agents
  • Anticonvulsant agents
  • Alpha-4 (α4) integrin antagonists
  • A fluorescent analogue of UDP-N-acetylglucosamine
  • Antioxidant agents with myocardial protection properties
  • Antagonist agents of neuropeptide Y receptors
  • Antibacterial agents
  • Potential monoamine oxidase inhibitors
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)