Merck
I22005
Sigma-Aldrich
异丙基二硫醚
96%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$97.90
$97.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$97.90
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2S2
CAS号:
分子量:
150.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$97.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
折射率
n20/D 1.4906 (lit.)
沸点
175-176 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
64.4 °F - closed cup
闪点(°C)
18 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample