主要文件
HAM79433
Supelco
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.1 mm
别名:
Anion Exchange Column
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,350.00
$1,350.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,350.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
$1,350.00
请联系客服了解存货情况
产品名称
Hamilton® HPLC anion exchange column, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
物料
PSDVB/Trimethylammonium packing
制造商/商品名称
Hamilton
包装
1 ea of
参数
5000 psi pressure
技术
HPLC: suitable
内径 × 长度
4.1 mm × 250 mm
基质
polymeric
粒径
10 μm
孔径
100 Å
pH值(酸碱度)
1-13
分离技术
anion exchange
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2