主要文件
HAM242060
Hamilton® Polilyte Lab Temp pH electrode
Pt1000 temperature sensor, glass, 1 m BNC/1x4 mm banana connector
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$787.00
$787.00
预计发货时间2025年5月29日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$787.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115604
NACRES:
NB.79
$787.00
预计发货时间2025年5月29日详情
物料
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
特点
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC/1x4 mm banana connector
Pt1000 temperature sensor
参数
-10-80 °C temp. range
直径
12 mm
浸没深度
15 mm
pH值(酸碱度)
0-14
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)