主要文件
HAM238285
Hamilton® FoodTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115604
NACRES:
NB.79
物料
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
特点
autoclavable: no
electrode Protelyte electrolyte
S7 connector
参数
-10-100 °C temp. range
直径
12 mm
浸没深度
20 mm
pH值(酸碱度)
0-14
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)