主要文件
HAM201400
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1000 series
model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$306.00
$306.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$306.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
$306.00
请联系客服了解存货情况
物料
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
特点
autoclavable: no
model 1025, AccuDil (AD) end
制造商/商品名称
Hamilton
参数
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
体积
25 mL
法律信息
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)