Merck
H17104
Sigma-Aldrich
2-肼吡啶 二盐酸盐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7N3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
182.05
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品H17104是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
方案
95%
mp
212-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl.Cl.NNc1ccccn1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-8-5-3-1-2-4-7-5;;/h1-4H,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
SUVYLXNNAGHJDN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)