主要文件
GF99459129
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 100 g, purity 99.9%
别名:
Y 606030
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$519.00
$519.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$519.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
$519.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 994-591-29
重量
100 g
平均粒径
5-10 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)