Merck
GF98546990
mesh, size 20 × 20 mm, size 0.25 mm, wire diameter 0.06 mm
别名:
PT008710
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141734
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
mesh
制造商/商品名称
Goodfellow 985-469-90
电阻率
10.6 μΩ-cm, 20°C
尺寸
0.25 mm
20 × 20 mm
沸点
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)