主要文件
GF97826620
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.05mm
别名:
IM301536
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
描述
Backing Material: 0.035mm Copper
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 978-266-20
尺寸
150 × 150 mm
厚度
0.1 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)