主要文件
GF97138299
聚丙烯
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 8 mm
别名:
PP302800
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
honeycomb
制造商/商品名称
Goodfellow 971-382-99
小室尺寸
8 mm
尺寸
600 × 600 mm
厚度
10 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)