主要文件
GF96979291
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 5 m, coil width 20 mm
别名:
CO840230
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$597.00
$597.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$597.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$597.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 969-792-91
长度
5 m
线圈宽度
20 mm
厚度
0.023 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)