主要文件
GF94915716
黄铜
tube, Cu63%/Zn37%, length 500 mm, outside diameter 3.17 mm, wall thickness 0.455 mm
别名:
CU027510
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$420.00
$420.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$420.00
About This Item
UNSPSC代码:
30102010
NACRES:
NA.23
$420.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 949-157-16
长度
500 mm
外径
3.17 mm
壁厚度
0.455 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)