主要文件
GF94458415
Titanium-palladium alloy, Ti99.85Pd0.15
foil, 300 x 300mm, 0.45mm thickness
别名:
TI260400
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$877.00
$877.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$877.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$877.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 944-584-15
尺寸 × 厚度
300 mm × 300 mm × 0.45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)