主要文件
GF93690401
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 5m coil, 0.075mm thickness, hard
别名:
FE220260
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,710.00
$1,710.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,710.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$1,710.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
表单
foil (coil - hard)
制造商/商品名称
Goodfellow 936-904-01
尺寸 × 厚度
5 m × 0.075 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)