Merck
GF93674201
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 2.0 mm, wall thickness 0.6 mm, length 150 mm
别名:
W 607160
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31191518
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 936-742-01
長度
150 mm
外徑
2.0 mm
壁厚
0.6 mm