Merck
GF93499857
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 300 × 300 mm
别名:
AB040390
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 934-998-57
尺寸
300 × 300 mm
厚度
1.0 mm