主要文件
GF93447119
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
别名:
FE230350
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$581.00
$581.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$581.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$581.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
foil (annealed)
制造商/商品名称
Goodfellow 934-471-19
尺寸 × 厚度
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)