Merck
GF92064270
lump, 6 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.9999%
别名:
ZN006110
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$699.00
$699.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$699.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$699.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
99.9999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 920-642-70
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
塊最大尺寸
6 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)