主要文件
GF91874391
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 0.5m coil, 0.028mm thickness, as rolled
别名:
NI160220
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$973.00
$973.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$973.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
$973.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
foil (coil - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 918-743-91
尺寸 × 厚度
0.5 m × 0.028 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)