Merck
GF91693446
washer, size m6, length 50 pcs, outside diameter 11.57 - 12.00mm
别名:
Ta
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$839.00
$839.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$839.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
31161807
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$839.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
自燃温度
572 °F
包装
pkg of 50
制造商/商品名称
Goodfellow 916-934-46
电阻率
13.5 μΩ-cm, 20°C
沸点
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)