GF90951004
别名:
NK206100
1 of 10
Sigma-Aldrich
357162
钒
208272
氯化钒(III)
450227
六氟磷酸锂
735825
银
201146
229865
硒
229938
硝酸钠
GF14918014
锑
208051
六氟磷酸钠
733482
碲化铋(III)
pellets
Goodfellow 909-510-04
50 g
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.