主要文件
GF90913855
氧化铝/二氧化硅/氧化硼
fiber, tex number 110, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, length 20 m, filament diameter 0.011mm
别名:
AJ625710
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$419.00
$419.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$419.00
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
$419.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 909-138-55
长度
20 m
直径
0.011 mm , filament diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)