主要文件
GF90575365
氧化铝/二氧化硅/氧化硼
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 5 m, number of filaments
别名:
AL625720
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
fibers
製造商/商標名
Goodfellow 905-753-65
長度
5 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)