主要文件
GF89483956
氧化铝/二氧化硅/氧化硼
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 680, length 1 m, number of filaments
别名:
AL625725
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$363.00
$363.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$363.00
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
$363.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 894-839-56
长度
1 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)