主要文件
GF89090343
氮化硼
tube, outside diameter 6.4 mm, length 100 mm, wall thickness 2.35 mm
别名:
B 607100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$957.00
$957.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$957.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$957.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 890-903-43
长度
100 mm
外径
6.4 mm
壁厚度
2.35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)