Merck
GF88773272
insulated wire, conductor diameter 0.5 mm, length 2 m, insulation thickness 0.025 mm
别名:
NI005875
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$434.00
$434.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$434.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ni
CAS号:
分子量:
58.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141729
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$434.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 887-732-72
电阻率
6.97 μΩ-cm, 20°C
长度
2 m
直径
0.5 mm
隔离层厚度
0.025 mm
沸点
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)