主要文件
GF87775486
聚苯并咪唑
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 10 mm, black
别名:
BI307938
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$549.00
$549.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$549.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$549.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 877-754-86
长度
10 mm
直径
38 mm
颜色
black
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)