Merck
GF85596564
wire, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, purity 99.9+%
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$448.00
$448.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$448.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141747
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$448.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99.9%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 855-965-64
电阻率
4.9 μΩ-cm, 20°C
尺寸
1000 mm
直径
0.5 mm
沸点
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)