主要文件
GF84537636
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 20m coil, 0.025mm thickness
别名:
NI030240
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$6,180.00
$6,180.00
预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$6,180.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
$6,180.00
预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
表单
foil (coil)
制造商/商品名称
Goodfellow 845-376-36
长度 × 厚度
20 m × 0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)