主要文件
GF84490847
碳化硼
granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
别名:
B 626300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$229.00
$229.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$229.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$229.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 844-908-47
重量
100 g
标称颗粒尺寸
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)