主要文件
GF83413694
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.25 mm, Ti94.5%/Al 3%/V 2.5%, size 100 × 100 mm, temper annealed
别名:
TI040400
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 834-136-94
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)