主要文件
GF82699633
Gold/Nickel
wire, 0.80 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.05 m, temper annealed
别名:
AU055160
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$634.00
$634.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$634.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$634.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 826-996-33
长度
0.05 m
直径
0.80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)