主要文件
GF82234986
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.999%
别名:
AS506100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,140.00
$2,140.00
预计发货时间2025年8月05日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,140.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$2,140.00
预计发货时间2025年8月05日详情
获取大包装报价
方案
99.999%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 822-349-86
重量
20 g
最大肿块尺寸
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)