Merck
GF71382832
wire, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.998%
别名:
PT005157
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141734
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.998%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 713-828-32
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
長度
0.2 m
直徑
1.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)