Merck
GF80210988
powder, 350 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.9+%
别名:
MO006011
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141727
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 802-109-88
電阻係數
5.0 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
零件最大尺寸
350 (micron)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI 密鑰
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials