主要文件
GF79279408
Alumina
tube, length 500 mm, outside diameter 15 mm, wall thickness 2.5 mm
别名:
AL607290
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
如需咨询该产品GF79279408,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 792-794-08
长度
500 mm
外径
15 mm
壁厚度
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)