主要文件
GF78889651
聚丙烯
(PP), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, condition homopolymer
别名:
PP307925
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 788-896-51
長度
200 mm
直徑
25 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)