主要文件
GF78478734
镍/铁
rod, Ni52%/Fe48%, 2 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
别名:
NI197910
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 784-787-34
长度
500 mm
直径
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)