方案
99.5%
表单
powder
自燃温度
860 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 780-284-21
电阻率
42.0 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
最大零件尺寸
75 (micron)
沸点
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Pyr. Sol. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg