主要文件
GF77734615
氮化铝
powder, 50 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99%
别名:
AL526020
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
产品GF77734615监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
方案
99%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 777-346-15
重量
500 g
最大零件尺寸
50 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)