Merck
GF76967869
washer, size m3, outside diameter 6.64 - 7.00mm, length 50 pcs
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Nb
CAS号:
分子量:
92.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
31161807
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
包装
pkg of 50
制造商/商品名称
Goodfellow 769-678-69
电阻率
13-16 μΩ-cm, 20°C
沸点
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)