主要文件
GF75008156
碳化硼
granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g
别名:
B 626300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$290.00
$290.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$290.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$290.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 750-081-56
重量
200 g
标称颗粒尺寸
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)