主要文件
GF73189604
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 1000g
别名:
FE246010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$354.00
$354.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$354.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$354.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 731-896-04
重量
1000 g
最大零件尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)