主要文件
GF72682375
Polyphenylenesulfide
(PPS), monofilament, diam. 0.5 mm, L 10 m, transparent pale amber
别名:
SU325950
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$273.00
$273.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$273.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$273.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
表单
monofilament
制造商/商品名称
Goodfellow 726-823-75
长度
10 m
直径
0.5 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)