Merck
GF72067440
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
别名:
CR006100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$737.00
$737.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$737.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cr
CAS号:
分子量:
52.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141709
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$737.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
化驗
99.99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 720-674-40
電阻係數
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
塊最大尺寸
10 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI 密鑰
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)