主要文件
GF69141540
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.75mm thickness, annealed
别名:
FA140450
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$640.00
$640.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$640.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$640.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
表单
annealed
foil (coil)
制造商/商品名称
Goodfellow 691-415-40
尺寸 × 厚度
2 m × 0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)