主要文件
GF68887636
Tungsten-chromium alloy, W90Cr10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
别名:
W 066010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,270.00
$1,270.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,270.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,270.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 688-876-36
重量
100 g
最大零件尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)