主要文件
GF67484155
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 100 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 674-841-55
长度
100 mm
直径
6.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)